Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färgkodade LDPE-tvättflaskor
Beskrivning
Högkvalitativa klämflaskor med färgkodade förslutningar för enkel identifiering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Färgkodade LDPE-tvättflaskor är gjorda av lågdensitetspolyeten av labbkvalitet (LDPE) för pålitligt låga urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
- Color-coded top allows you to coordinate reagents with industry storage codes.
- Tip can be cut back to provide increased flow.
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Med skaft och dragrör |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |