Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerligt gängade förslutningar för serumflaskor: Steril, bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10552995
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg unitSize
10552995 Rött Paket med 2000
10078962 Vitt Paket med 2000
10252523 Svart Paket med 2000
10262523 Gult Paket med 2000
10170173 Grön Paket med 2000
10457043 Blått Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10552995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3421580025
Eliminera behovet av en gummipropp med den säker förslutande lösningen av dessa kontinuerliga gängfodrade förslutningar för serumflaskor.
Eliminera behovet av en gummipropp med den säker förslutande lösningen av högdensitetspolyetylen (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Kontinuerliga gängade förslutningar för serumflaskor.
Funktioner
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Foder gjord av en kärna av lågdensitetspolyeten (LDPE) mellan två ytskikt av solid HDPE
  • Flera stängningsfärger tillgängliga
Beställningsinformation:
Förslutningar av serumflaskor är bulkförpackade för 2 000 per fodral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Beskrivning Förslutningar av serumflaskor
Material (liner) Treskikts co-extruderad liner (LDPE-kärna mellan två sidor av solid HDPE)
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 22.1 mm
Material HDPE
Sterilitet Sterila
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial Gummi
Förslutningstyp Fodrad gängad stängning
Kvantitet 2000 Cs.
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Sterila PETG-serumflaskor (säljs separat)
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Produkttyp Serumflaska förslutning
Visa mer Visa mindre
Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.