Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
5 ml injektionsflaskor
Flaskor (100)
Flaskor (25)
Flaska Kapacitet:
25
81
100
Kvantitet:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 81
Beskrivning
Få en helhetslösning när plast föredras framför fiberskivor. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System passar in Thermo Scientific Frysställ i rostfritt stål med ultralåg temperatur.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifications
Specifications
| Typ | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Kapacitet (engelska) | 7,06 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | Locator 8 Plus |
| Höjd (engelska) Exteriör | 2 tum |
| Flaska Kapacitet | 25 |
| Håller | Flaskor (25) |
| Kvantitet | 80/Cs. |