Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System
Produktkod. 13477649 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
5 ml injektionsflaskor
Flaskor (100)
Flaskor (25)
Flaska Kapacitet:
25
81
100
Kvantitet:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 81
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Flaska Kapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
13477649 5 ml injektionsflaskor 81 1/Cs. Paket med 81
12874372 Flaskor (100) 100 10/Cs. Paket med 10
12745918 Flaskor (25) 25 80/Cs. Paket med 25
13497649 Flaskor (25) 81 40/Cs. Paket med 40
13487649 Flaskor (25) 81 20/Cs. Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13477649 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CS509X10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Få en helhetslösning när plast föredras framför fiberskivor.
Få en helhetslösning när plast föredras framför fiberskivor. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System passar in Thermo Scientific Frysställ i rostfritt stål med ultralåg temperatur.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Kapacitet (metrisk) 5 mL
För användning med (utrustning) Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Höjd (engelska) Exteriör 4 in.
Flaska Kapacitet 81
Håller 5 ml injektionsflaskor
Kvantitet 1/Cs.