Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få en helhetslösning när plast föredras framför fiberskivor. Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogena förvaringslådor för Locator™ och Locator Plus System passar in Thermo Scientific Frysställ i rostfritt stål med ultralåg temperatur.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Kapacitet (engelska) | 7,06 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | Cyrogenic Freezer |
| Höjd (engelska) Exteriör | 2 tum |
| Flaska Kapacitet | 81 |
| Håller | Flaskor (25) |
| Kvantitet | 20/Cs. |