Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock
Produktkod. 10611722
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
56.8 L
114 L
208 L
378 L
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10611722 378 L Varje
10102211 19 L Varje
10450913 28 L Varje
10010601 38 L Varje
10505791 56.8 L Varje
10604602 114 L Varje
10325801 208 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10611722 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 112000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20115.00 SEK
    18248.47 SEK / Paket med 1
    Save 1866.53 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-06-2027
Motstå spänningssprickor och öka toleransen mot många organiska kemikalier med denna polypropentank med lock, ett ekonomiskt alternativ till tankar i rostfritt stål.
Motstå spänningssprickor och öka toleransen mot många organiska kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock, ett ekonomiskt alternativ till tankar i rostfritt stål.
Autoklaverbara cylindriska tankar finns tillgängliga i storlekar från 19L till 378L med ett matchande lock för att avsevärt minska avdunstning och kontaminering.
Beställningsinformation:
Fabriksinstallerade tappar finns tillgängliga. Nalgene tankliners, kat. nr 343050, säljs separat.
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 28 tum
Diameter (metrisk) Yttre 71 cm
Typ Tank med lock
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
Höjd (engelska) 44 tum.
Höjd (metrisk) 112 cm
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.