Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk
Produktkod. 10466392
Change view
Bottenform:
Invecklad
Plan
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bottenform Sterilitet Förpackningsstorlek
10466392 Plan Icke-steril Paket med 40
10723363 Plan Sterila Paket med 40
10039511 Invecklad Icke-steril Paket med 40
10373582 Invecklad Sterila Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10466392 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 12001300
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka avgångstiden och analyseffektiviteten med dessa robotreservoarer av polypropen för engångsbruk, tillgängliga som standardmikroplattor med 300 ml volym.
Öka avgångstiden och analyseffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk. Med ett standardmikroplatteformat med 300 ml volym, minimerar den slingrande designen dödvolymen och har bafflar för att minska stänk. Den plattbottnade versionen är designad för att möta en mängd olika analysbehov i både manuella och automatiserade miljöer.
  • Konstruerad bottendesign är mest effektiv med ett 96-brunnars format.
  • Flat Bottom-design kan användas med enkel-, sex-, 12-, 96-, 384- och 1536-brunnsformat.
  • Polypropenkonstruktionen tål robotvätskehantering, vilket gör det lättare att köra automatiserade analyser och ökar bortgångstiden.
  • Reservoaren är kompatibel med de flesta robotarmar, plåtstaplare (hotell), plåtkranar och plattformskonfigurationer.
  • Behållarens volym är 300 ml (345 ml brättekapacitet), med ingjutna graderingar var 100:e ml.
  • Reservoaren är kapslingsbar för enkel automatiserad stapling och hantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Mått (L x B x H) 3,4 x 5 x 1,75 tum. (86 x 128 x 43 mm)
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reservoar
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 43 mm
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 86 mm
nr per ärende 40
Antal per förpackning 4
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 128 mm
Plattkompatibilitet Enkla, 6-brunnars plattor, 12-brunnars plattor, 96-brunnars plattor, 384-brunnars plattor, 1536-brunnars plattor
Bottenform Plan
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.