Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dubbelskala PMP Farmaceutiska kandidater
Produktkod. 12894781
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gräns för fel:
±1,8 ml
±3,4 ml
±4,8 ml
±9,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Gräns för fel Förpackningsstorlek
12894781 125 mL ±1,8 ml Paket med 12
12804791 250 mL ±3,4 ml Paket med 12
10294541 500 mL ±4,8 ml Paket med 8
12824791 1000 mL ±9,0 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12894781 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36730004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.00 SEK
    3052.89 SEK / Paket med 12
    Save 277.11 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Undvik brott med genomskinlig och spricksäker dubbelskala PMP farmaceutexaminerade. De är lättare i vikt än glas och ger utmärkt kemisk resistens.
Undvik att gå sönder med transparent och spricksäker Thermo Scientific™ Nalgene™ Dubbelskala PMP Farmaceutiska kandidater. De är lättare i vikt än glas och ger utmärkt kemisk resistens. De är graderade i uns och milliliter utan menisk för att förvirra avläsningarna.
  • Uppfyller kravet i ASTM E1094
  • Autoklavbar (påverkar noggrannheten)
  • Graderad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gräns för fel ±1,8 ml
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Antal per förpackning 1
nr per ärende 12
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Överst 2,39 tum
Diameter (metrisk) Överst 60.7 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Form Konisk
Tolerans ±1,8 ml
Typ Farmaceutisk examen
Beskrivning Graderad cylinder Pharmaceutical 125 PMP ml
skala Dubbel skala ml och uns
Bastyp Hexagonal
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Höjd (engelska) 5,84 tum
Höjd (metrisk) 148.3 mm
Material PMP
Certifikat och efterlevnad ASTM E1094