Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyllning/ventilationsförslutningar
Beskrivning
Skapa aseptiska hanteringslösningar för läkemedels-, bioteknik- och laboratorievätskeöverföringsapplikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyllning/ventilationsförslutningar. Redo att ta emot ytterligare vätskeöverföringskomponenter såsom aseptiska kopplingar och luftventilationsfilter, dessa 3-portsförslutningar är tillgängliga för användning med Nalgene flaskor och carboys med 53B eller 83B förslutningar, inklusive förmonterade längder av platinahärdade silikonslangar för enkel anpassning av flaskor och carboys.
- Autoclavable closures are specifically designed to mate with most Nalgene bottles and carboys
- Leakproof† systems provide secure, aseptic handling of high-valued products compared to pouring
Includes:
Nalgene 50 platinum-cured silicone tubing and TPE vent port cap.
Specifications
Specifications
| Stängningsstorlek | 83 mm |
| Beskrivning | 3-port closure |
| Diameter (engelska) Innerslang | 1/2 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 12.7 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene flaskor och carboys med 83B förslutningar |
| Längd (metrisk) | 7.62 cm |
| Material | Polypropen, Platinahärdad silikon, TPE, Platinahärdad silikon |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Stängning |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.