Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyllning/ventilationsförslutningar
Produktkod. 10686941
Change view
Stängningsstorlek:
53 mm
83 mm
Diameter (engelska) Innerslang:
1/2 tum.
1/4 tum
Diameter (metrisk) Innerslang:
6.35 mm
12.7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Diameter (engelska) Innerslang Diameter (metrisk) Innerslang Förpackningsstorlek
10686941 83 mm 1/4 tum 6.35 mm Varje
10589032 53 mm 1/4 tum 6.35 mm Varje
10350911 83 mm 1/2 tum. 12.7 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10686941 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21620831
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skapa aseptiska hanteringslösningar för läkemedels-, bioteknik- och laboratorievätskeöverföringstillämpningar genom att använda dessa fyllnings-/ventilationsförslutningar av polypropen.
Skapa aseptiska hanteringslösningar för läkemedels-, bioteknik- och laboratorievätskeöverföringsapplikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Påfyllning/ventilationsförslutningar. Redo att ta emot ytterligare vätskeöverföringskomponenter såsom aseptiska kopplingar och luftventilationsfilter, dessa 3-portsförslutningar är tillgängliga för användning med Nalgene flaskor och carboys med 53B eller 83B förslutningar, inklusive förmonterade längder av platinahärdade silikonslangar för enkel anpassning av flaskor och carboys.
Funktioner:
  • Autoklavbara stängningar är särskilt utformade för att passa med de flesta Nalgene flaskor och ballonger
  • Läckagesäkra† system ger säker, aseptisk hantering av högvärdiga produkter jämfört med gjutning
Innehåller:
Nalgene 50 platinahärdad silikonrör och TPE-ventilportslock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 83 mm
Beskrivning 3-portsstängning
Diameter (engelska) Innerslang 1/4 tum
Diameter (metrisk) Innerslang 6.35 mm
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor och carboys med 83B förslutningar
Längd (metrisk) 7.62 cm
Material Polypropen, Platinahärdad silikon, TPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Stängning
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.