Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerad HDPE, Carboy med förslutning
Produktkod. 10750982
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10750982 10 L Varje
10383231 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10750982 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20970020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1202.95 SEK / Paket med 1
    Save 132.05 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Förbättra långsiktig behållarens prestanda, förhindra permeationsförlust och ge lägre extraktbara ämnen; Avslutningsmaterial: Polypropen; Färg: Vit (genomskinlig)
Förbättra behållarens prestanda på lång sikt, förhindra genomträngningsförlust och ge lägre extraherbara material med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade Carboys med förslutning, för användning med de flesta syror, alkalier och aggressiva organiska lösningsmedel. Dessa säkra, hållbara och kostnadseffektiva carboys med fluorerade ytor (inuti och utanför), för förbättrade barriäregenskaper och minskad absorption och penetration av lösningsmedel. Fluorering förbättrar behållarens prestanda på lång sikt och förhindrar eller minskar permeationsförlust.
  • Läckagesäker†
  • Kraftiga väggar är säkra, hållbara och motståndskraftiga mot sprickor och punkteringar
  • Polypropenskruvlocken inkluderades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vit (genomskinlig)
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 389 mm
Material Fluorerad HDPE
Mun stil Smal
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.