Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerad HDPE, Carboy med tapp
Produktkod. 10440811
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10440811 9 L Varje
10050451 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS23270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.17 SEK
    2010.60 SEK / Paket med 1
    Save 429.57 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för förvaring och dispensering av en mängd olika lösningsmedel; Stängningsmaterial: Fluorerad polypropen; Färg: Vit
Fyll och rengör enkelt Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulär fluorerad HDPE Carboy med tapp, som har en bred öppning och ett robust handtag i rostfritt stål. Dessa Carboys är idealiska för att lagra och dispensera en mängd olika lösningsmedel, och den fluorerade ytan (invändigt och utvändigt) förbättrar barriäregenskaperna och minskar lösningsmedelsabsorptionen samtidigt som den förbättrar behållarens långsiktiga prestanda för att förhindra förlust på grund av genomträngning.
Funktioner
  • Ingjutna graderingar på 1 gallon och 5L steg
  • Ingjuten tappbov ger styrka och läckagemotstånd
  • Den rektangulära formen sparar värdefullt utrymme
  • Graderad
Innehåller:
ETFE-tapp och fluorerad vit polypropenskruvförslutning
Varning:
Ej för användning med brandfarliga vätskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Fluorerad rektangulär Carboy m/tapp
Diameter (metrisk) Innerhals 86 mm
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring och dispensering av en mängd olika lösningsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 358 mm
Inkluderar Ingjuten tappbov
Längd (metrisk) 216 mm
Material Fluorerad HDPE
Produkttyp Carboy med tapp
Bredd (metrisk) 147 mm