Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerad HDPE, Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9078037
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10440811
Brand: Thermo Scientific™ DS23270020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för förvaring och dispensering av en mängd olika lösningsmedel; Stängningsmaterial: Fluorerad polypropen; Färg: Vit
Fyll och rengör enkelt Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulär fluorerad HDPE Carboy med tapp, som har en bred öppning och ett robust handtag i rostfritt stål. Dessa Carboys är idealiska för att lagra och dispensera en mängd olika lösningsmedel, och den fluorerade ytan (invändigt och utvändigt) förbättrar barriäregenskaperna och minskar lösningsmedelsabsorptionen samtidigt som den förbättrar behållarens långsiktiga prestanda för att förhindra förlust på grund av genomträngning.
Funktioner
  • Ingjutna graderingar på 1 gallon och 5L steg
  • Ingjuten tappbov ger styrka och läckagemotstånd
  • Den rektangulära formen sparar värdefullt utrymme
  • Graderad
Innehåller:
ETFE-tapp och fluorerad vit polypropenskruvförslutning
Varning:
Ej för användning med brandfarliga vätskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Fluorerad rektangulär Carboy m/tapp
Diameter (metrisk) Innerhals 86 mm
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring och dispensering av en mängd olika lösningsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 358 mm
Inkluderar Ingjuten tappbov
Längd (metrisk) 216 mm
Material Fluorerad HDPE
Produkttyp Carboy med tapp
Bredd (metrisk) 147 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt