Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerad HDPE, Jerry Can med förslutning
Produktkod. 11764334
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11764334 20 L Paket med 4
11754334 10 L Paket med 6
10330341 10 L Varje
10054790 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11764334 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 SEK
    5277.07 SEK / Paket med 4
    Save 537.93 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Långvarig behållareprestanda och avsedd för hård användning; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förbättra behållarens prestanda på lång sikt och förhindra genomträngningsförlust med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade Jerricans med förslutning, avsedda för hård användning. Robust design, bred hållning och låg tyngdpunkt ger större stabilitet. Fluorerad yta (invändigt och utvändigt) förbättrar barriäregenskaperna och minskar lösningsmedelsabsorptionen och rektangulär form optimerar begränsat lagringsutrymme. Ingjutet handtag och infällt grepp i botten ger bättre kontroll vid hällning.
  • Den integrerade pipen är tillräckligt lång för exakt hällning med en bifogad stängning som inte går vilse
  • Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L möjliggör enkel dispensering
  • Ingjutet handtag och försänkt botten säkerställer ett stadigt grepp när du bär tungt innehåll
  • Integrerat axelhandtag och formgjutet bottengrepp gör lyftet bekvämt
  • Utrymmesbesparande rektangulär form möjliggör effektiv förvaring
  • Graderad, läckagesäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Diameter (engelska) Innerhals 1,6 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 41 mm
Mått (L x B x H) 13 x 10 x 18 tum. (320 x 245 x 452 mm)
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Examen Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Jerry Can
Sterilitet Sterila
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.