Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderad cylinder för fluorkarbon (PFA) hartsplast
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10254351
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10254351 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 10254351
Brand: Thermo Scientific™ 36660100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät aggressiva kemikalier och andra vätskor utan risk att bryta med den extraordinära kemikalieresistensen hos dessa graderade cylindrar.
Mät aggressiva kemikalier och andra vätskor utan risk att gå sönder Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorocarbon (PFA) Resin Graduated Cylinder, med extraordinär kemisk resistens. Denna cylinder tolererar ett brett temperaturområde - från -270 °C till +250 °C (-454 F °till 482 °F). Gradering i steg om 2 ml med numrerade graderingar var 10:e ml är ingjutna och skaver inte av.
  • Lågt innehåll av —extraherbara ämnen förorenar inte innehållet
  • Generös hällpip gör det enkelt att dispensera vätskor
  • Autoklaverbar/Examinerad/PFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PFA
Tolerans ±1,5 ml
Objektbeskrivning Graderad cylinder PFA 100mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 1
Diameter (engelska) 1,55 tum.
skala 8 mL till 100 mL i steg om 2 mL
Diameter (metrisk) 39.4 mm
Examen 2 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±1,50 ml
Max. Temperatur 250 °C
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 30.5 mm
Diameter (engelska) Insida 1,2 tum
Max. Temperatur (engelska) 482 °F
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 6,9 tum.
Höjd (metrisk) 175.3 mm
Typ Graderad cylinder