Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassande polypropenförslutningar för plastcentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10160571
Change view
För användning med (utrustning):
Rör med 16 mm OD
Rör med 17 mm OD
Rör med 18 mm OD
Rör med 25 mm OD
Rör med 29 mm OD
Rör med 30 mm OD
Rör med 32 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10160571 Rör med 32 mm OD Paket med 20
10110481 Rör med 16 mm OD Paket med 20
10292651 Rör med 17 mm OD Paket med 20
10374351 Rör med 18 mm OD Paket med 20
10728181 Rör med 25 mm OD Paket med 20
10564441 Rör med 29 mm OD Paket med 20
10334451 Rör med 30 mm OD Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10160571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31110032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa friktionspassade polypropenförslutningar med en bekväm dragflik för enkel borttagning från centrifugrör.
Lätt att ta bort Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassade polypropenförslutningar för plastcentrifugrör från centrifugen med en bekväm dragflik. Dessa autoklaverbara förslutningar är designade för att passa Nalgene™ runda och koniska centrifugrör. De kanske inte är vätsketäta under höghastighetscentrifugering.
Beställningsinformation:
DS3111-0030 passar endast 50 ml centrifugrör utan läppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 32 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Designad för att vara kompatibel med Nalgene runda och koniska centrifugrör
Material Polypropen
Antal per förpackning 20
nr per ärende 20
Produktlinje Nalgene
För användning med (utrustning) Rör med 32 mm OD