Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassande polypropenförslutningar för plastcentrifugrör
Beskrivning
Lätt att ta bort Thermo Scientific™ Nalgene™ Friktionspassade polypropenförslutningar för plastcentrifugrör från centrifugen med en bekväm dragflik. Dessa autoklaverbara förslutningar är designade för att passa Nalgene™ runda och koniska centrifugrör. De kanske inte är vätsketäta under höghastighetscentrifugering.
Beställningsinformation:
DS3111-0030 passar endast 50 ml centrifugrör utan läppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 25 mm |
| Produkttyp | Centrifugerrörslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Designad för att vara kompatibel med Nalgene runda och koniska centrifugrör |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 20 |
| nr per ärende | 20 |
| Produktlinje | Nalgene |
| För användning med (utrustning) | Rör med 25 mm OD |