Läs mer
Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare
Produktkod. 10100051
Change view
Håller:
25 kryogena rör
40 kryogena rör
50 kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10100051 50 kryogena rör Varje
10508171 25 kryogena rör Varje
10059040 40 kryogena rör Varje
11381665 40 kryogena rör Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10100051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50300510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    502.18 SEK / Paket med 1
    Save 62.82 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka funktionaliteten hos dina kryogena rör med dessa bänkrörs- och flaskhållare i en mängd olika fackkonfigurationer med enhandslock och avlockning.
Utöka funktionaliteten hos kryogena rörprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare— bänkrör och flaskbehållare för enhandsförslutning och avlockning. I produktsortimentet ingår Nalgene™ och Nunc™ behållare i olika storlekar och fackkonfigurationer.
  • Polystyrenkodare snäpper fast i locken på Nalgene Kryogena rör för enkel providentifiering
  • Kryogen rörhållare av polykarbonat har anti-rotationsfunktion för enhands- och avtappning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anti-rotation Ja
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Typ Flaskhållare
För användning med (utrustning) Kryo-tub
Håller 50 kryogena rör
Produktlinje Nalgene
Tube Array 5 x 10