Läs mer
Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare
Håller:
25 kryogena rör
40 kryogena rör
50 kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Varje
Beskrivning
Utöka funktionaliteten hos kryogena rörprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare— bänkrör och flaskbehållare för enhandsförslutning och avlockning. I produktsortimentet ingår Nalgene™ och Nunc™ behållare i olika storlekar och fackkonfigurationer.
- Polystyrenkodare snäpper fast i locken på Nalgene Kryogena rör för enkel providentifiering
- Kryogen rörhållare av polykarbonat har anti-rotationsfunktion för enhands- och avtappning
Specifications
Specifications
| Design | Interlocking |
| Material | PPO |
| Typ | Flaskhållare |
| Håller | 40 kryogena rör |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 1/Pk., 15/Cs. |
| Tube Array | 4 x 10 |