Läs mer
Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare
Håller:
25 kryogena rör
40 kryogena rör
50 kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Varje
Beskrivning
Utöka funktionaliteten hos kryogena rörprodukter med Thermo Scientific™ CryoTube™ Hållare— bänkrör och flaskbehållare för enhandsförslutning och avlockning. I produktsortimentet ingår Nalgene™ och Nunc™ behållare i olika storlekar och fackkonfigurationer.
- Polystyrenkodare snäpper fast i locken på Nalgene Kryogena rör för enkel providentifiering
- Kryogen rörhållare av polykarbonat har anti-rotationsfunktion för enhands- och avtappning
Specifikationer
Specifikationer
| Anti-rotation | Ja |
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Flaskhållare |
| För användning med (utrustning) | Cryo Tube |
| Håller | 50 kryogena rör |
| Produktlinje | Nalgene |
| Tube Array | 5 x 10 |