Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör
Description
Förbättra aseptiska tekniker med utvändigt gängade Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör. Dessa lagringsrör är idealiska för forskning och allmän laboratorielagring av högvärdiga och genomiska material ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Funktioner
- Stora skrivområden rymmer mer skriftlig exempelinformation och graderingar för enkel visuell volymbedömning
- Icke-cytotoxiska råvaror för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från Dnase och RNase för genomiska applikationer
- Utvändig gängning förbättrar aseptisk teknik
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
- System 100 tuber erbjuder ett mer tätt förvaringsalternativ (10x10) för att spara värdefullt lagringsutrymme
- Självstående rör för enkel användning på bänkskivan
- Tomma, icke-sterila och oförslutna rör tillgängliga i bulk för mindre krävande applikationer
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Klart |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,31 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Bottenform | Plan |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1,81 tum. |
| Förpackning | 75 Tuber |
| Kvantitet | 75/Cs. |
| RNase fri | Nej |
| Show More |