Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11750573
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
1000 Tuber
250-rör
500 Tubs
75 Tuber
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 75
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
11750573 2,0 ml Sterila 500 Tubs Paket med 500
11375644 1,0 ml Sterila 500 Tubs Paket med 500
11740573 1,2 ml Sterila 500 Tubs -
11385644 1,5 ml Sterila 500 Tubs Paket med 500
10344691 2,0 ml Sterila 500 Tubs Paket med 25
11365644 5,0 ml Sterila 250-rör Paket med 250
10664321 15 ml Sterila 75 Tuber Paket med 75
10199850 1,2 ml Icke-steril 1000 Tuber Paket med 1000
10543611 2,0 ml Icke-steril 1000 Tuber Paket med 1000
10662102 1,2 ml Sterila 1000 Tuber Paket med 1000
10731432 2,0 ml Sterila 1000 Tuber Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Förvara inte i flytande fas av kväve utan CryoFlex slang
Produktkod. 11750573 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3908.64 SEK
    3461.42 SEK / Paket med 500
    Save 447.22 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara inte i flytande fas av kväve utan CryoFlex slang
Förbättra aseptiska tekniker med dessa externt gängade kryogena rör för allmän långtidslagring, idealiska för forskning och allmän labbförvaring.
Förbättra aseptiska tekniker med utvändigt gängade Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör. Dessa lagringsrör är idealiska för forskning och allmän laboratorielagring av högvärdiga och genomiska material ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Funktioner
  • Stora skrivområden rymmer mer skriftlig exempelinformation och graderingar för enkel visuell volymbedömning
  • Icke-cytotoxiska råvaror för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från Dnase och RNase för genomiska applikationer
  • Utvändig gängning förbättrar aseptisk teknik
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
  • System 100 tuber erbjuder ett mer tätt förvaringsalternativ (10x10) för att spara värdefullt lagringsutrymme
  • Självstående rör för enkel användning på bänkskivan
  • Tomma, icke-sterila och oförslutna rör tillgängliga i bulk för mindre krävande applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Längd (engelska) 1,87 tum.
nr per ärende 500/Cs.
Förpackning 500 Tubs
RNase fri Ja
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 500/Cs.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (engelska) 0.0676 oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Tryckt Ja
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Produkttyp Kryogen skruvtopp