Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Varietypaket med graderad cylinder i plast
Produktkod. 15331674
Change view
Kapacitet (metrisk):
10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15331674 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL 1 paket
1 options
Produktkod. 15331674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36621234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 SEK
    1730.70 SEK / Paket med 1
    Save 494.30 SEK
    22% Av
I lager
Ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att komma igång med att sätta upp ett nytt labb, sätta ihop studentlabbkit eller uppdatera ett befintligt labb. Sju storlekar, från 10 till 1000 ml.
Ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att komma igång med att sätta upp ett nytt labb, sätta ihop studentlabbkit eller uppdatera ett befintligt labb. Thermo Scientific™ Nalgene™ Varietyförpackningar med graderade cylindrar av plast inkluderar en 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml och 1 000 ml cylinder vardera. Alla storlekar har en generös hällpip och ingjutna graderingar som är färgade för enkel läsning. Ingen menisk tillåter exakta avläsningar varje gång. Den stora basen håller cylindrarna stabila på bänkskivan och förhindrar att tippningsrisker —inte går sönder eller går sönder som glaslaboratorier. Lämplig för mat och dryck.
  • Inkluderar sju cylindrar, en varje storlek: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL och 1 000 mL
  • Garanterat uppfylla kraven ASTM Klass B, E1272 för noggrannhet
  • Ingen menisk som förvirrar avläsningarna —eliminerar gissningar
  • Stor blå åttakantig bas förhindrar rullning och tippning
  • Generös hällpip gör det enkelt att dispensera vätskor
  • Ingjutna graderingar är screentryckta för enkel läsning
  • Utmärkt kemikalieresistens för en mängd olika lösningar
  • Slagtålig vid temperaturer över -40 °C
  • Autoklaverbar/examen
Uppfyllande:
  • Möter ASTM Klass B, E1272 Klass B och 21 CFR Part 177.1520 för mat/dryck användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Material PPCO
Certifikat och efterlevnad ASTM, CFR 21 Part 177.1520, E1272
skala mL
Inkluderar Blå polypropen bas
Kvantitet 7/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning Ja
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 250 °F
För användning med (applikation) Användning av mat och dryck, uppfriskande av ett befintligt labb
Bastyp Åttkantig
Produkttyp Graderat cylinderset
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Visa mer Visa mindre
Anmärkningar:
  • Autoklavering kommer att påverka graderingens noggrannhet