Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Examinerad HDPE-hink
Beskrivning
Överför laboratorielösningar och pulver med den Thermo Scientific™ Nalgene™ graderade HDPE-hinken, med bredlipad hällpip och polyetenbelagt handtag. Denna kraftiga, robusta högdensitets-polyetenhink är kemiskt kompatibel med ett brett utbud av laboratoriereagenser.
- Högdensitetspolyetenkonstruktion erbjuder mer hållbarhet än hårdgummi
- Polyetenbelagd trådbaljhandtag ger ett bekvämt och stadigt grepp
- Inbäddade graderingar i pints och liters är lätta att läsa
Vänligen återvinn korrugatkartongerna och eventuella LDPE påsar som dina Nalgene produkter levereras i.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9,5 l |
| Examen | Gjuten |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (engelska) | 2,5 gal. |
| Beskrivning | 2,5 gal. (9,5 L) hink |
| Handtagsmaterial | Polyeteenbelagd |
| Inkluderar | Hantera |
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Bredläppad hällpipa |