Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade HDPE plastbägare med handtag
Beskrivning
Hantera syror, alkalier och heta lösningar säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade HDPE-bägare med handtag. Dessa högdensitetspolyetenbägare har en extra tung vägg och ett robust rektangulärt handtag för pålitligt stöd och dispenseringskontroll.
- Ingjutna graderingar i både oz. och ml slits inte bort vid kontinuerlig användning eller tvätt
- Ett formgjutet rektangulärt handtag ger enkel och säker hantering och hällning
- Utmärkt kemisk resistens gör dessa användbara för ett brett spektrum av lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 96 oz. |
| Färg | Naturligt genomskinligt |
| Beskrivning | Graderade bägare med handtag |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | HDPE |
| Graduation Range | 200mL-3000mL |
| Inkluderar | Hantera |
| Ökar | 100mL |
| Kvantitet | 1/Pk.; 6/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |