Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade HDPE plastbägare med handtag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10441751
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10441751 1000 mL Varje
10310771 3000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441751 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 12201250
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera syror, alkalier och heta lösningar på ett säkert sätt med dessa bägare, som har en extra tung vägg och ett robust rektangulärt handtag för pålitligt stöd och dispenseringskontroll.
Hantera syror, alkalier och heta lösningar säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade HDPE-bägare med handtag. Dessa högdensitetspolyetenbägare har en extra tung vägg och ett robust rektangulärt handtag för pålitligt stöd och dispenseringskontroll.
  • Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
  • Molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
  • Excellent chemical resistance makes these usable for a wide range of solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Graduated Beakers with Handles
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material HDPE
Graduation Range 100mL-1000mL
Inkluderar Hantera
Ökar 100mL
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Gjuten Dual Scale
Stil Hanteras