Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformad plastbägare Variety Pack
Produktkod. 15321674
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL och 1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15321674 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL och 1000 mL 1 paket
1 options
Produktkod. 15321674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 12011234
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att komma igång med att sätta upp ett nytt labb, sätta ihop studentlabbkit eller uppdatera ett befintligt labb. Sju storlekar, från 50 till 1000 ml.
Ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att komma igång med att sätta upp ett nytt labb, sätta ihop studentlabbkit eller uppdatera ett befintligt labb. Utmärkt kemisk resistens mot en mängd olika laboratoriemedel, lättlästa silkescreenade graderingar och bekväma staplingsmöjligheter gör dessa bägare till ett utmärkt val för dagliga labbaktiviteter. Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form Beaker Variety Pack innehåller en vardera 50mL, 100mL, 150mL, 250mL, 400mL, 600mL och 1000mL PPCO-bägare.
  • Inkluderar sju bägare, en i varje storlek: 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL och 1 000 mL
  • Ingen droppkonstruktion med en pip ger precisionskontroll
  • Med ribbor för enkel stapling
  • Silkscreenad med gradering, storlekskod, hartskod, katalognummer, max/ temperatur och“ Ingen låga” symbol för enkel identifiering och säker användning
  • Slagtålig vid temperaturer över -40 °C
  • Autoklaverbar/examen
  • Högdensitetspolyeten
Uppfyllande:
  • Uppfyller ISO/DIN 7056 internationella standarder för laboratoriebägare av plastvaror och 21 CFR Part 177.1520 för användning av mat/drycker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Griffin Low-Form Beaker Variety Pk.
Kapacitet (metrisk) 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL och 1000 mL
Material PPCO
Kvantitet 1/Cs.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO/DIN 7056, 21 CFR Part 177.15
skala mL
Stil Griffin, låg form
ACT-etikett Ja
Visa mer Visa mindre
Anmärkningar:
  • Autoklavering kommer att påverka graderingens noggrannhet.