Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-plastbägare
Beskrivning
Hantera temperaturer från -270° till +°250 C med robust och tuff Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-bägare. Gjuten av kemiskt resistent perfluoroalkoxiharts och med en tung väggdesign, är dessa bägare idealiska för kontinuerlig laboratorieanvändning.
- No-dropp, enkelpipsdesign för precisionskontroll av hällning
- Mycket resistent mot de flesta kemikalier, inklusive de starkaste svavel-, salpeter-, krom- och fosforsyrorna— kommer inte att förorena innehållet med lakbara ämnen
- Autoklaverbar/PFA
- Ej för användning på kokplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturligt genomskinligt |
| Beskrivning | Bägare Griffin Low-Form PFA 250 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PFA |
| Kvantitet | 1/Pk.; 6/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| skala | Inte examen |
| Visa mer |