Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-plastbägare
Produktkod. 10770412
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10770412 1000 mL Varje
10567321 50 mL Varje
10788671 100 mL Varje
10446091 250 mL Varje
10035831 600 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ej för användning på kokplattor.
Produktkod. 10770412 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2746.37 SEK / Paket med 1
    Save 38.63 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
Ej för användning på kokplattor.
Hantera temperaturer från -270° till +°250 C med dessa robusta och tuffa lågformade PFA-bägare, idealiska för kontinuerlig laboratorieanvändning.
Hantera temperaturer från -270° till +°250 C med robust och tuff Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-bägare. Gjuten av kemiskt resistent perfluoroalkoxiharts och med en tung väggdesign, är dessa bägare idealiska för kontinuerlig laboratorieanvändning.
  • No-dropp, enkelpipsdesign för precisionskontroll av hällning
  • Mycket resistent mot de flesta kemikalier, inklusive de starkaste svavel-, salpeter-, krom- och fosforsyrorna— kommer inte att förorena innehållet med lakbara ämnen
  • Autoklaverbar/PFA
  • Ej för användning på kokplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 34 oz.
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Bägare Griffin Low-Form PFA 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PFA
Kvantitet 1/Pk.; 4/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Inte examen
Stil Griffin, låg form