Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-plastbägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521497
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Ej för användning på kokplattor.
Produktkod. 10567321
Brand: Thermo Scientific™ 15100050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning på kokplattor.
Hantera temperaturer från -270° till +°250 C med dessa robusta och tuffa lågformade PFA-bägare, idealiska för kontinuerlig laboratorieanvändning.
Hantera temperaturer från -270° till +°250 C med robust och tuff Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin lågformade PFA-bägare. Gjuten av kemiskt resistent perfluoroalkoxiharts och med en tung väggdesign, är dessa bägare idealiska för kontinuerlig laboratorieanvändning.
  • No-dropp, enkelpipsdesign för precisionskontroll av hällning
  • Mycket resistent mot de flesta kemikalier, inklusive de starkaste svavel-, salpeter-, krom- och fosforsyrorna— kommer inte att förorena innehållet med lakbara ämnen
  • Autoklaverbar/PFA
  • Ej för användning på kokplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Bägare Griffin Low-Form PFA 50 mL
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PFA
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
skala Inte examen
Stil Griffin, låg form