Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rostfritt stål, handtag
Product Code. 10623923
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
Varje
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
10623923 Varje Varje
1 options
Product Code. 10623923 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    486.85 SEK / Paket med 1
    Save 53.15 SEK
    9% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
För användning med: 20 L Single Use Carboys
Transportera enkelt vätskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Handtag för Single-Use Carboy, ett handtag i rostfritt stål som fästs på 20 L carboys. För användning med Nalgene™ Steril engångsvagn (kat. nr. 342889-0050).
  • Handtag i rostfritt stål
  • För användning med Nalgene™ Steril engångsbil (kat.nr. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Disponibel För engångsbruk
För användning med (utrustning) Kärrvar, 20 L
Material Rostfritt stål
nr per ärende 1 st.
Produkttyp Hantera
Kvantitet Varje
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms