Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9078041
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10353401
Brand: Thermo Scientific™ 23200020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Förvara och dispensera media, lösningar och sterilt vatten; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Thermo Scientific™ Nalgene Rektangulära HDPE Carboys har en platsbesparande design för förvaring och dispensering av media, lösningar och sterilt vatten. Dessa carboys har ett handtag i rostfritt stål och en bred öppning för enkel fyllning och rengöring. Tålig, styv och utmärkt kemisk beständighet gör denna carboy till ett bra val för dispensering av stamlösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
  • With polypropylene spigot and screw closure with TPE gasket
  • Wide-mouth opening permits easy filling, transferring and cleaning of carboys
  • Molded-in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless-steel handle for ease in transporting containers
  • Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
  • Spigot comes with a convenient tubing adapter providing versatility
  • Rectangular shape saves valuable space on your benchtop
  • Graduated/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw cap, steel handles. † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Rectangular Carboy with Spigot HDPE 9 L
Diameter (metrisk) Innerhals 86 mm
För användning med (applikation) Store and dispense media, solutions and sterile water
Höjd (metrisk) med stängning 361 mm
Inkluderar Ingjuten tappbov
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp