Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-högprofilförslutningar med färgkodare för mikroförpackningsflaskor: Icke-sterila
Beskrivning
Möjliggör snabb identifiering genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE högprofilförslutningar med färgkodare för mikroförpackningsflaskor, erbjuds i en mängd olika färger. Förslutningar har ingen O-ring som kan falla ut eller förorena innehållet. Färgkodade insatser är fria från giftiga tungmetaller och kommer inte i kontakt med flaskans innehåll. Flaskor och förslutningar trycktestas tillsammans vid 7,5 psig.
Funktioner
- Högdensitetspolyeten
- Gängad, skruvförslutning
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
- Icke steril
- Läcksäker† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vialförslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1000 per fodral. Beställ icke-sterila flaskor separat (kat. nr. 362800, 362805).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Högprofilförslutningar med färgkodare för mikroförpackningsflaskor |
| Färg | Lila |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.