Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Produktkod. 11385464
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11385464 10 L Paket med 6
10070851 6 L Varje
10309970 10 L Varje
15991481 20 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11385464 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5065.00 SEK
    4584.81 SEK / Paket med 6
    Save 480.19 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Closure Material: Polypropylene; Color: White
Pour easily and accurately with the angled integral spout of Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Jerry Cans, featuring rugged design with wide stance and low center of gravity for greater stability. A molded-in handle and recessed bottom provide a sturdy grip when lifting and pouring while the space-saving rectangular shape optimizes limited storage space.
Key Features:
  • Integral spout long enough for accurate pouring
  • Attached, white polypropylene 53B closure won't get lost
  • Molded in graduations in 1 gal. and 5 L increments for ease in dispensing
  • Graduated, leakproof†
Includes:
  • White polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Diameter (engelska) Innerhals 1,5 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 38 mm
Mått (L x B x H) 9.6 x 7.8 x 14.8 in. (246 x 199 x 376 mm)
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Jerry Can
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.