Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Blötlägg laboratorieartiklar eller bilda isbad med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl. Dessa kastruller är avsmalnande för kapsling och är kemiskt resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer.
- Utan överdrag
- Robust och tålig, avsmalnande för häckning
- Ingjutna handtag och rullade kanter för enkel bäring och hantering
- Resistent mot de flesta syror, baser och alkoholer för en mängd laboratorieanvändningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Mått (L x B x H) | 14.125 x 12.125 x 5.625 in. (36 x 31 x 14 cm) |
| Beskrivning | Robusta, tåliga kokkärl avsmalnande för kapsling |
| Höjd (metrisk) | 144.5 mm |
| Längd (metrisk) | 356 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Panorera |
| Bredd (metrisk) | 312 mm |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
Obs: Dessa kokkärl är INTE autoklaverbara.