Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10607911
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10607911
Brand: Thermo Scientific™ 71200020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blötlägg laboratorieartiklar eller bilda isbad med dessa HDPE-pannor, som är avsmalnande för kapsling och kemiskt resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Blötlägg laboratorieartiklar eller bilda isbad med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl. Dessa kastruller är avsmalnande för kapsling och är kemiskt resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer.
  • Utan överdrag
  • Robust och tålig, avsmalnande för häckning
  • Ingjutna handtag och rullade kanter för enkel bäring och hantering
  • Resistent mot de flesta syror, baser och alkoholer för en mängd laboratorieanvändningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Mått (L x B x H) 21,375 x 17,125 x 5,125 tum. (54 x 43 x 13 cm)
Beskrivning Robusta, tåliga kokkärl avsmalnande för kapsling
Höjd (metrisk) 130.3 mm
Längd (metrisk) 541 mm
Material HDPE
Typ Panorera
Bredd (metrisk) 434 mm
Längd (engelska) 53 cm
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 5,13 tum.
nr per ärende 6
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 17,1 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
Obs: Dessa kokkärl är INTE autoklaverbara.