Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520929
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10411191
Brand: Thermo Scientific™ 71200010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blötlägg laboratorieartiklar eller bilda isbad med dessa HDPE-pannor, som är avsmalnande för kapsling och kemiskt resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Blötlägg laboratorieartiklar eller bilda isbad med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE kokkärl. Dessa kastruller är avsmalnande för kapsling och är kemiskt resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer.
  • Utan överdrag
  • Robust och tålig, avsmalnande för häckning
  • Ingjutna handtag och rullade kanter för enkel bäring och hantering
  • Resistent mot de flesta syror, baser och alkoholer för en mängd laboratorieanvändningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Mått (L x B x H) 14.125 x 12.125 x 5.625 in. (36 x 31 x 14 cm)
Beskrivning Robusta, tåliga kokkärl avsmalnande för kapsling
Höjd (metrisk) 144.5 mm
Längd (metrisk) 356 mm
Material HDPE
Typ Panorera
Bredd (metrisk) 312 mm
Längd (engelska) 14 tum
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 5.69 in.
nr per ärende 6
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12.3 in.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
Obs: Dessa kokkärl är INTE autoklaverbara.