Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar
Description
Skydda glaspipetter från att gå sönder genom att använda elastiska, kemikaliebeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar. En perforerad skärm i botten tillåter rengöringslösningar att fylla kammaren från botten och är försänkt 0,75 tum. (1,9 cm) för fullständig dränering. Använd dessa högdenisty polyeten korgar inuti Nalgene pipettburkar för att blötlägga pipetter i rengörings- eller desinfektionslösningar, töm sedan och överför till Nalgene pipettbricka för automatisk pipetttvätt och sköljning. Matcha storlek bokstavskod för bästa burk och disk som passar.
- Robusta, fjädrande korgar dämpar pipetter och korroderar inte
- Kemiskt kompatibel med de flesta syror, baser, alkoholer och rengöringsmedel
- Använd med Nalgene pipettburkar (kat. nr. 5242-serien) och pipettbrickor (kat. nr. 5245-serien). Matcha storlekskodbokstäver för bästa passform.
Specifications
Specifications
| För användning med | Pipet, 8 tum. |
| Höjd (engelska) | 14,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 37 cm |
| Storlek | A |
| Beskrivning | Pipetkorg HDPE storlek A |
| Material | HDPE |