Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar
Produktkod. 10395651
Change view
Höjd (metrisk):
37 cm
58 cm
78 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10395651 58 cm B Pipet, 16 tum. Varje
10060561 37 cm A Pipet, 8 tum. Varje
10132781 78 cm C Pipet, 24 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10395651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS52410040
I lager
Skydda glaspipetter från att gå sönder genom att använda elastiska, kemikaliebeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar.
Skydda glaspipetter från att gå sönder genom att använda elastiska, kemikaliebeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar. En perforerad skärm i botten tillåter rengöringslösningar att fylla kammaren från botten och är försänkt 0,75 tum. (1,9 cm) för fullständig dränering. Använd dessa högdenisty polyeten korgar inuti Nalgene pipettburkar för att blötlägga pipetter i rengörings- eller desinfektionslösningar, töm sedan och överför till Nalgene pipettbricka för automatisk pipetttvätt och sköljning. Matcha storlek bokstavskod för bästa burk och disk som passar.
  • Robusta, fjädrande korgar dämpar pipetter och korroderar inte
  • Kemiskt kompatibel med de flesta syror, baser, alkoholer och rengöringsmedel
Beställningsinformation:
  • Använd med Nalgene pipettburkar (kat. nr. 5242-serien) och pipettbrickor (kat. nr. 5245-serien). Matcha storlekskodbokstäver för bästa passform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 22,75 tum.
Höjd (metrisk) 58 cm
Storlek B
Beskrivning Pipetkorg HDPE storlek B
Material HDPE