Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520794
Höjd (metrisk):
37 cm
58 cm
78 cm
Storlek:
A
B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Pipet, 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10060561
Brand: Thermo Scientific™ DS52410020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda glaspipetter från att gå sönder genom att använda elastiska, kemikaliebeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar.
Skydda glaspipetter från att gå sönder genom att använda elastiska, kemikaliebeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettkorgar. En perforerad skärm i botten tillåter rengöringslösningar att fylla kammaren från botten och är försänkt 0,75 tum. (1,9 cm) för fullständig dränering. Använd dessa högdenisty polyeten korgar inuti Nalgene pipettburkar för att blötlägga pipetter i rengörings- eller desinfektionslösningar, töm sedan och överför till Nalgene pipettbricka för automatisk pipetttvätt och sköljning. Matcha storlek bokstavskod för bästa burk och disk som passar.
  • Robusta, fjädrande korgar dämpar pipetter och korroderar inte
  • Kemiskt kompatibel med de flesta syror, baser, alkoholer och rengöringsmedel
Beställningsinformation:
  • Använd med Nalgene pipettburkar (kat. nr. 5242-serien) och pipettbrickor (kat. nr. 5245-serien). Matcha storlekskodbokstäver för bästa passform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 8 tum.
Höjd (engelska) 14,75 tum
Höjd (metrisk) 37 cm
Storlek A
Beskrivning Pipetkorg HDPE storlek A
Material HDPE