Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettbrickor/sköljare för 16 och 24 tum. Pipeter
Produktkod. 10400811
Change view
Höjd (metrisk):
78 cm
97 cm
Storlek:
A, B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10400811 97 cm C Pipet, 24 tum. Varje
10721421 78 cm A, B Pipet, 16 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5680.00 SEK
    5605.93 SEK / Paket med 1
    Save 74.07 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fäst dessa pipettbrickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Cyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Bifoga Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettera brickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Sätt i en fylld pipettkorg, anslut sedan till vatteninloppet och rikta avloppsslangen i ett lämpligt avlopp för att ta emot sköljvattnet. Slå på din vattenkälla och tvättkammaren fylls från vatteninloppet. När tvättkammaren är full bildas en sifon vid avloppsbågen som tömmer kammaren genom avloppsutloppet. Fyll- och tömningscyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Features:
  • One piece, leakproof, weld-free
  • High-density polyethylene is built for rugged use
  • Large tubing diameter permits faster cycles and allows water to drain completely
  • Water inlet designed to eliminate back siphoning of contaminated water into water line, even if pressure drops
  • Slower cycling is achieved without attachments by turning down water source flow rate
Includes:
  • Clear plastic tubing for inlet and outlet
  • Basket sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 24 tum.
Höjd (engelska) 38 tum.
Höjd (metrisk) 97 cm
Storlek C
Beskrivning Pipet Washer-Rinser HDPE C
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4