Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettbrickor/sköljare för 16 och 24 tum. Pipeter
Produktkod. 10721421
Change view
Höjd (metrisk):
78 cm
97 cm
Storlek:
A, B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek För användning med Förpackningsstorlek
10721421 78 cm A, B Pipet, 16 tum. Varje
10400811 97 cm C Pipet, 24 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 52450040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00 SEK
    4711.68 SEK / Paket med 1
    Save 488.32 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Fäst dessa pipettbrickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Cyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Bifoga Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettera brickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Sätt i en fylld pipettkorg, anslut sedan till vatteninloppet och rikta avloppsslangen i ett lämpligt avlopp för att ta emot sköljvattnet. Slå på din vattenkälla och tvättkammaren fylls från vatteninloppet. När tvättkammaren är full bildas en sifon vid avloppsbågen som tömmer kammaren genom avloppsutloppet. Fyll- och tömningscyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Funktioner:
  • Ett stycke, läckagesäkert, svetsfritt
  • Högdensitetspolyeten är byggd för robust användning
  • Stor rördiameter möjliggör snabbare cykler och tillåter vatten att rinna helt av
  • Vatteninlopp är utformat för att eliminera bakåtsugning av förorenat vatten till vattenledningen, även om trycket sjunker
  • Långsammare cykling uppnås utan tillbehör genom att sänka vattenkällans flödeshastighet
Innehåller:
  • Genomskinlig plastslang för inlopp och utlopp
  • Korg säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 30,5 tum
Höjd (metrisk) 78 cm
Storlek A, B
Beskrivning Pipettvätt-sköljare HDPE A,B