Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE pipettbrickor/sköljare för 16 och 24 tum. Pipeter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520795
Höjd (metrisk):
78 cm
97 cm
Storlek:
A, B
C
För användning med:
Pipet, 16 tum.
Pipet, 24 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10721421
Brand: Thermo Scientific™ 52450040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst dessa pipettbrickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Cyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Bifoga Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettera brickor/sköljare till din diskbänksvatten eller DI-kran och dränera för upprepad, automatisk fyllning och tömning. Sätt i en fylld pipettkorg, anslut sedan till vatteninloppet och rikta avloppsslangen i ett lämpligt avlopp för att ta emot sköljvattnet. Slå på din vattenkälla och tvättkammaren fylls från vatteninloppet. När tvättkammaren är full bildas en sifon vid avloppsbågen som tömmer kammaren genom avloppsutloppet. Fyll- och tömningscyklerna fortsätter tills vattenkällan stängs av.
Features:
  • One piece, leakproof, weld-free
  • High-density polyethylene is built for rugged use
  • Large tubing diameter permits faster cycles and allows water to drain completely
  • Water inlet designed to eliminate back siphoning of contaminated water into water line, even if pressure drops
  • Slower cycling is achieved without attachments by turning down water source flow rate
Includes:
  • Clear plastic tubing for inlet and outlet
  • Basket sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
För användning med Pipet, 16 tum.
Höjd (engelska) 30,5 tum
Höjd (metrisk) 78 cm
Storlek A, B
Beskrivning Pipet Washer-Rinser HDPE A,B
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado