Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
För användning med:
1/4 to 5/16 in. I.D.
3/8 to 7/16 in. I.D.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 72
Description
Skapa snabba, smidiga förbindelser mellan två vätskeöverföringsvägar med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects, som gör att slangarna kan glida ihop tätt med en vridning.
Two tapered tubulations fit tightly together with male/female connection, allowing for rapid joining or separation of apparatus lines.
Specifications
Specifications
| Material | HDPE |
| För användning med | 1/4 to 5/16 in. I.D. |
| Förpackningsmängd | 12/Pk., 72/Cs. |
| Produkttyp | Quick Disconnect |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.