Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
För användning med:
1/4 till 5/16 tum ID
3/8 till 7/16 tum ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 72
Beskrivning
Skapa snabba, smidiga förbindelser mellan två vätskeöverföringsvägar med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects, som gör att slangarna kan glida ihop tätt med en vridning.
Two tapered tubulations fit tightly together with male/female connection, allowing for rapid joining or separation of apparatus lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 1/4 till 5/16 tum ID |
| Förpackningsmängd | 12/Pk., 72/Cs. |
| Produkttyp | Quick Disconnect |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.