Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rektangulär Carboy
Produktkod. 10180341
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10180341 20 L Varje
10706801 9 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10180341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1410.06 SEK / Paket med 1
    Save 539.94 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Bekvämt för torra material som fasta ämnen och pulver; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Fyll, överför och rengör enkelt med den breda öppningen på Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE rektangulära Carboys utan tappar. Med en robust, utrymmesbesparande design, har dessa högdensitets-polyetenkolvar bekväma ingjutna graderingar för att leverera i liter och gallon.
  • Graderad att innehålla i 1 gal. och steg om 5 L för att underlätta för oss
  • Bekväm för torra material som fasta ämnen och pulver
  • Läcksäker†
Innehåller:
  • Polypropen 100 mm skruvförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415 mm
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 12,5 x 8,63 x 15 tum (318 x 219 x 381 mm)
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Material HDPE
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Rektangulär Carboy
Sterilitet Sterila
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.