Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Sterile Carboy för engångsbruk
Produktkod. 15430655
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
33 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15430655 33 L Varje
10758851 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430655 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3422890075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 SEK
    2996.02 SEK / Paket med 1
    Save 308.98 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för förvaring av sterila vätskor och farmaceutiska/biotekniska produkter.; Stängningsmaterial: Polypropen; Färg: Vit; Sterilitet: Steril
Eliminera kostnader för städning, förberedelser och installation med färdiga att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Carboys för engångsbruk. Levereras sterila för engångsanvändning, högdensitetspolyetenkärlen är idealiska för förvaring av sterila vätskor och farmaceutiska/biotekniska produkter.
Funktioner
  • HDPE carboy med polypropen stängning
  • Sterila
  • Läcksäker†
Beställningsinformation
Fästbart handtag i rostfritt stål tillgängligt (kat. nr. 2229-0001)
Inkluderar
Stängning av polypropen (PP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 33 L
Certifikat och efterlevnad Matklassad, USP Klass VI, icke-cytotoxisk
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 381 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 546 mm
Inkluderar Ingjutna handtag
Material HDPE
Produkttyp Carboy
Sterilitet Sterila
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.