Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar med lock
Produktkod. 10030741
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10030741
Brand: Thermo Scientific™ 111000100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta rätt tank för att möta dina applikationsbehov med cylindrar i storlek från 19L till 757L.
Hitta rätt tank för att möta dina applikationsbehov. Styv, hård yta Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar erbjuds i storlekar från 19L till 757L och inkluderar lock för att avsevärt minska avdunstning och kontaminering.
Styva tankar med hård yta ger god temperaturtolerans.
  • Storlekar upp till 378L tillgängliga med fabriksinstallerade tappar
  • Färdig Nalgene tankliners Cat. nr 343050 och serie
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 28 tum
Diameter (metrisk) Yttre 71 cm
Typ Tank med lock
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
Höjd (engelska) 44 tum.
Höjd (metrisk) 112 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.