Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar med lock
Beskrivning
Hitta rätt tank för att möta dina applikationsbehov. Styv, hård yta Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar erbjuds i storlekar från 19L till 757L och inkluderar lock för att avsevärt minska avdunstning och kontaminering.
Styva tankar med hård yta ger god temperaturtolerans.
- Storlekar upp till 378L tillgängliga med fabriksinstallerade tappar
- Färdig Nalgene tankliners Cat. nr 343050 och serie
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 24 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 61 cm |
| Typ | Tank med lock |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (engelska) | 80 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 303 L |
| Höjd (engelska) | 48 tum |
| Höjd (metrisk) | 122 cm |
- Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
- Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.