Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar med lock
Produktkod. 10192681
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10192681 568 L Varje
10623062 19 L Varje
10000731 28 L Varje
10439762 38 L Varje
10748371 57 L Varje
10748561 113 L Varje
10384591 208 L Varje
10112641 303 L Varje
10030741 378 L Varje
10152731 757 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10192681 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 111000150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17085.00 SEK
    15502.12 SEK / Paket med 1
    Save 1582.88 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta rätt tank för att möta dina applikationsbehov med cylindrar i storlek från 19L till 757L.
Hitta rätt tank för att möta dina applikationsbehov. Styv, hård yta Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar erbjuds i storlekar från 19L till 757L och inkluderar lock för att avsevärt minska avdunstning och kontaminering.
Styva tankar med hård yta ger god temperaturtolerans.
  • Storlekar upp till 378L tillgängliga med fabriksinstallerade tappar
  • Färdig Nalgene tankliners Cat. nr 343050 och serie
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 31 tum
Diameter (metrisk) Yttre 79 cm
Typ Tank med lock
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 150 gal.
Kapacitet (metrisk) 568 L
Höjd (engelska) 49 tum.
Höjd (metrisk) 124 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.